Learn More
4-Phenylazodiphenylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438537 100 g 100g
11418537 5 g 5g
11428537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18612.22
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 101-75-7 | C18H15N3 | 273.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 101-75-7
Formule moléculaire C18H15N3
Poids moléculaire (g/mol) 273.34
Numéro MDL MFCD00003023
Clé InChI VXLFYNFOITWQPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-anilinoazobenzene, 4-phenylazo diphenylamine, 4-phenylazodiphenylamine, 4-benzeneazodiphenylamine, benzenamine, n-phenyl-4-phenylazo, azobenzene, 4-anilino, n-phenyl-4-aminoazobenzene, 4-phenylamino azobenzene, diphenylamine, 4-phenylazo, n-phenyl-4-phenylazo aniline
CID PubChem 7575
Nom IUPAC N-phenyl-4-(2-phenyldiazen-1-yl)aniline
SMILES N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Phenylazodiphenylamine
Point de fusion 80°C to 86°C
Quantité 100 g
Poids de la formule 273.34
Pourcentage de pureté 97%