Learn More
4-Phénylazophénol97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10722602 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10722602 25 g Flacon en verre 25g
10589803 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10722602 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 417360250
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1689-82-3 | C12H10N2O | 198.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1689-82-3
Formule moléculaire C12H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 198.23
Numéro MDL MFCD00002330
Clé InChI JTSBGMZPPPULTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme C.I. 11800, 4-Hydroxyazobenzene, Solvent Yellow 7
CID PubChem 5354198
Nom IUPAC 4-(phénylhydrazinylidène)cyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES O=C1C=CC(C=C1)=NNC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenylazophenol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 97%
Beilstein 16, 96
Couleur Marron
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline fine
Poids de la formule 198.22
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Phenylazophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.