Learn More
4-Phénylazophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480668 5 g -
11490668 25 g 25g
11400678 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480668 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25198.06
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1689-82-3 | C12H10N2O | 198.23 g/mol
4-Phenylazophenol is used to varnish, grease, paraffin wax, resin, soap kind of coloring. It is used in printing/solvent based writing inks. It is used for providing transparent metallic effects like gold imitation provided on metalized polyester films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Le phénylazophénol est utilisé pour le vernis, la graisse, la paraffine, la résine, le type de savon de coloration. Il est utilisé dans les encres d’écriture à base d’impression/de solvant. Il est utilisé pour fournir des effets métalliques transparents tels que l’imitation de l’or fournie sur les films en polyester métallisé.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, l’éthanol, le benzène et l’éther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1689-82-3
Formule moléculaire C12H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 198.23
Numéro MDL MFCD00002330
Clé InChI JTSBGMZPPPULTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxyazobenzene, 4-phenylazophenol, 4-phenyldiazenyl phenol, solvent yellow 7, p-phenylazophenol, 4-phenylazo phenol, p-hydroxyazobenzene, organol yellow ap, c.i. solvent yellow 7, phenol, 4-phenylazo
CID PubChem 5354198
Nom IUPAC 4-(phénylhydrazinylidène)cyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES O=C1C=CC(C=C1)=NNC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenylazophenol
Point de fusion 152°C to 155°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in acetone,ethanol,benzene and ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 198.23
Pourcentage de pureté 98%