Learn More
4-Phénylazophénol, TRC
Code produit 30424413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30424413 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30424413 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP31964025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenylazophenol
CAS 1689-82-3
Formule moléculaire C12H10N2O
Quantité 25 g
Synonyme 4-(Phenyldiazenyl)phenol, 4-Hydroxyazobenzene, Brasilazina Oil Yellow O, C.I. 11800, NSC 3177, Pirocard Green 491, Solvent Yellow 7, p-(Phenylazo)phenol, p-Hydroxyazobenzene, C.I. Solvent Yellow 7, 4-(Phenylazo)phenol
Formule InChI InChI=1S/C12H10N2O/c15-12-8-6-11(7-9-12)14-13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,15H/b14-13+
SMILES Oc1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
Nom IUPAC 4-[(E)-phényldiazényl]phénol
Poids moléculaire (g/mol) 198.22
Poids de la formule 198.0793