Learn More
4-phénylbutyl isothiocyanate, Thermo Scientific™
Code produit 11360847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11360847 10 g 10g
10317422 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11360847 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00409EA
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 61499-10-3
Formule moléculaire C11H13NS
Poids moléculaire (g/mol) 191.292
Numéro MDL MFCD00052335
Clé InChI CCBQOLFAKKAMLD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenylbutyl isothiocyanate, 4-phenylbutylisothiocyanate, 4-isothiocyanatobutyl benzene, phenylbutyl isothiocyanate, ccris 3148, 1-isothiocyanato-4-phenylbutane, 4-phenylbutylisolthiocyanate, benzene, 4-isothiocyanatobutyl, 4-phenylbutanisothiocyanate, 4-isothiocyanatobutyl benzene, 9ci
CID PubChem 124881
Nom IUPAC 4-Isothiocyanatobutylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCCN=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenylbutyl isothiocyanate
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 191.3
Pourcentage de pureté 95%