Learn More
Acide 4-phénylbutyrique-d11, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Phenylbutyric acid-d11 |
| CAS | 358730-86-6 |
| Formule moléculaire | C10 2H11 H O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Benzene-d5-butanoic-d6 acid (9CI), 4-Phenylbutanoic-d11 acid, 4-Phenylbutanoic acid-d11, 4-Phenylbutyric acid-d11, ω-Phenylbutanoic acid-d11, Phenylbutyric acid-d11, 4-Phenylbutanoic acid D11, 4-(Phenyl-d5)butanoic-2,2,3,3,4,4-d6 acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D2,5D,6D,7D2,8D2 |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2,2,3,3,4,4-hexadeutéro-4-(2,3,4,5,6-pentadeutérophényl)butanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 175.27 |
| Poids de la formule | 175.1528 |