Learn More
Chlorure de 4-phénylbutyryl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11335379
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11335379 1 g 1g
11345379 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11335379 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50388.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 18496-54-3 | C10H11ClO | 182.647 g/mol
4-Phenylbutyryl chloride is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 4-phénylbutyryle est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Il réagit avec l‘eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants, les bases, les métaux actifs, les alcools et les amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18496-54-3
Formule moléculaire C10H11ClO
Poids moléculaire (g/mol) 182.647
Numéro MDL MFCD00798080
Clé InChI VQDQISMDUHBUFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenylbutyryl chloride, 4-phenylbutanoylchloride, 4-phenyl-butyryl chloride, 4-phenylbutyric acid chloride, acmc-1cuil, 4-phenyl butyryl chloride, 4-phenyl-mutanoyl chloride, 4-phenyl-butyric acid chloride
CID PubChem 11789865
Nom IUPAC chlorure de 4-phénylbutanoyle
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenylbutyryl chloride
Point d’ébullition 273°C
Formule linéaire C6H5CH2CH2CH2COCl
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité It reacts with water.
Poids de la formule 182.65
Pourcentage de pureté 97%