Learn More
Acide 4-phénylcinnamique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430493
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430493 50 g 50g
11420493 10 g 10g
11384679 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430493 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12643.18
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 13026-23-8 | C15H12O2 | 224.26 g/mol
4-Phenylcinnamic acid is used as pharmaceutical intermediates and for chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-phénylcinnamique est utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques et pour la recherche chimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13026-23-8
Formule moléculaire C15H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 224.26
Numéro MDL MFCD00014010
Clé InChI DMJDEZUEYXVYNO-FLIBITNWSA-N
Synonyme 4-phenylcinnamic acid, 3-1,1'-biphenyl-4-yl acrylic acid, p-phenylcinnamic acid, e-3-1,1'-biphenyl-4-yl acrylic acid, 2e-3-4-phenylphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-biphenyl-4-ylacrylic acid, 3-4-phenylphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-1,1'-biphenyl-4-yl prop-2-enoic acid, trans-4-phenylcinnamic acid, biphenylylacrylicacid
CID PubChem 5842785
Nom IUPAC Acide (E)-3-(4-phénylphényl)prop-2-énoïque
SMILES OC(=O)\C=C/C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenylcinnamic acid
Point de fusion 224°C to 228°C
Quantité 50 g
Beilstein 1955124
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 224.27
Pourcentage de pureté 98%