Learn More
4-Phenylcyclohexanamine, TRC
Code produit 30418353
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30418353 500 mg
30424179 100 mg
30428691 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30418353 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP322195500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19992-45-1
Formule moléculaire C12H17N
Poids moléculaire (g/mol) 175.27
Nom IUPAC 4-phenylcyclohexan-1-amine
SMILES NC1CCC(CC1)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenylcyclohexanamine
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H17N/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11-12H,6-9,13H2
Poids de la formule 175.1361