missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Phenylcyclohexanamine, TRC

Code produit 30424179
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30424179 100 mg
30418353 500 mg
30428691 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30424179 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP322195100MG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 19992-45-1
Formule moléculaire C12H17N
Poids moléculaire (g/mol) 175.27
Nom IUPAC 4-phenylcyclohexan-1-amine
SMILES NC1CCC(CC1)c2ccccc2

Spécification

Nom chimique ou matériau 4-Phenylcyclohexanamine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H17N/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11-12H,6-9,13H2
Poids de la formule 175.1361
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.