Learn More
4-Phénylphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429762
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429762 2500 g 2500g
11409762 100 g 100g
11419762 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429762 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10817.0E
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 92-69-3 | C12H10O | 170.211 g/mol
Fluorescence and phosphorescence quantum yields and fluorescence and phosphorescence lifetimes were obtained for 4-phenylphenol adsorbed on filter paper with either NaCl, NaBr, or NaI at 296 and 93 K. The solid-surface fluorescence and phosphorescence quantum yield values and phosphorescence lifetime values were obtained for p-aminobenzoic acid (PABA) and 4-phenylphenol adsorbed on α-cyclodextrin/NaCl mixtures. 4-Phenylphenol is used as an antioxidant and is a potential EDC.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les rendements quantiques de fluorescence et de phosphorescence ainsi que les durées de vie de fluorescence et de phosphorescence ont été obtenus pour le 4-phénylphénol adsorbé sur du papier filtre en association avec le NaCl, le NaBr ou le NaI à 296 et 93 K. Les valeurs de rendement quantique de la fluorescence et de la phosphorescence en surface solide et les valeurs de durée de vie de la phosphorescence ont été obtenues pour les mélanges d’acide p-aminobenzoïque (PABA) et de 4-phénylphénol adsorbé sur α-cyclodextrine/NaCl. Le 4-phénylphénol est utilisé comme antioxydant et constitue un EDC potentiel.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,7 mg/ml à 20°C), l’éther, la plupart des solvants organiques courants, le méthanol et le chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-69-3
Formule moléculaire C12H10O
Poids moléculaire (g/mol) 170.211
Numéro MDL MFCD00002347
Clé InChI YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxybiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-ol, biphenyl-4-ol, p-phenylphenol, 4-biphenylol, p-hydroxybiphenyl, 4-hydroxydiphenyl, p-hydroxydiphenyl, p-biphenylol, 4-diphenylol
CID PubChem 7103
ChEBI CHEBI:34422
Nom IUPAC 4-phénylphénol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenylphenol
Point de fusion 164°C to 168°C
Point d’ébullition 305°C to 308°C
Point d’éclair 165°C (329°F)
Quantité 2500 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1907452
Merck Index 14,7305
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.7mg/ml at 20°C),ether,most common organic solvents,methanol,and chloroform.
Poids de la formule 170.21
Pourcentage de pureté 98%