Learn More
4-Phénylphénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Phenylphenol |
| CAS | 92-69-3 |
| Formule moléculaire | C12 H10 O |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | [1,1'-Biphenyl]-4-ol, 4-Biphenylol (8CI), 4-Diphenylol, 4-Hydroxy-1,1'-biphenyl, 4-Hydroxybiphenyl, 4-Hydroxydiphenyl, 4-Phenylphenol, DK-CN, Daicarrier DK-CN, MK 1100, NSC 1858, P-PP, Paraxenol, Tetrosin P 300, p-Biphenylol, p-Hydroxybiphenyl, p-Hydroxydiphenyl, p-Phenylphenol, p-Xenol |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H10O/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 4-phénylphénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 170.21 |
| Poids de la formule | 170.0732 |