Learn More
4-Phénylphénol, TRC
Code produit 30410417
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30410417 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30410417 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3361351G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenylphenol
CAS 92-69-3
Formule moléculaire C12 H10 O
Quantité 1 g
Synonyme [1,1'-Biphenyl]-4-ol, 4-Biphenylol (8CI), 4-Diphenylol, 4-Hydroxy-1,1'-biphenyl, 4-Hydroxybiphenyl, 4-Hydroxydiphenyl, 4-Phenylphenol, DK-CN, Daicarrier DK-CN, MK 1100, NSC 1858, P-PP, Paraxenol, Tetrosin P 300, p-Biphenylol, p-Hydroxybiphenyl, p-Hydroxydiphenyl, p-Phenylphenol, p-Xenol
Formule InChI InChI=1S/C12H10O/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
SMILES Oc1ccc(cc1)c2ccccc2
Nom IUPAC 4-phénylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 170.21
Poids de la formule 170.0732