Learn More
4-phénylpipéridine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15452739
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15452739 1 g 1g
15462739 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15452739 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66389.03
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 771-99-3 | C11H15N | 161.248 g/mol
4-Phenylpiperidine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-phénylpipéridine est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 771-99-3
Formule moléculaire C11H15N
Poids moléculaire (g/mol) 161.248
Numéro MDL MFCD00006002
Clé InChI UTBULQCHEUWJNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenyl-piperidine, piperidine, 4-phenyl, 4-phenyl piperidine, chembl20969, 4-phenypiperdine, 4-phenyl piperidin, pubchem8009, 4-phenylpiperidine
CID PubChem 69873
Nom IUPAC 4-phénylpipéridine
SMILES C1CNCCC1C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenylpiperidine
Point de fusion 61°C to 64°C
Couleur Jaune à marron
Quantité 1 g
Beilstein 124508
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 161.24
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre