Learn More
4-phénylpipéridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10673362 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10673362 1 g Flacon en verre 1g
10371464 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10673362 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 164770010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 771-99-3 | C11H15N | 161.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 771-99-3
Formule moléculaire C11H15N
Poids moléculaire (g/mol) 161.25
Numéro MDL MFCD00006002
Clé InChI UTBULQCHEUWJNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenyl-piperidine, piperidine, 4-phenyl, 4-phenyl piperidine, chembl20969, 4-phenypiperdine, 4-phenyl piperidin, pubchem8009, 4-phenylpiperidine
CID PubChem 69873
Nom IUPAC 4-phénylpipéridine
SMILES C1CNCCC1C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenylpiperidine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 57.0°C to 63.0°C
Couleur Blanc à marron
Point d’ébullition 255.0°C to 257.0°C (727.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 20, 291
Poids de la formule 161.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline et/ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Phenylpiperidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.