Learn More
Acide 4-phényltétrahydropyrane-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10172754
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10172754 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10245904 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10172754 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC69101CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 182491-21-0
Formule moléculaire C12H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 206.24
Numéro MDL MFCD00085758
Clé InChI BWHJLSRDMNLSET-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-phenyl-tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid, 4-phenyltetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-phenyl-oxane-4-carboxylic acid, 2h-pyran-4-carboxylicacid, tetrahydro-4-phenyl, 4-carboxy-4-phenyloxane, 4-carboxy-4-phenyltetrahydro-2h-pyran, 4-carboxytetrahydro-2h-pyran-4-yl benzene, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-carboxylicacid, 4-phenyl-tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid
CID PubChem 4138553
Nom IUPAC Acide 4-phényloxane-4-carboxylique
SMILES OC(=O)C1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 206.24
Pourcentage de pureté 97%