Learn More
(4-phényltétrahydropyran-4-yl)méthylamine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10290255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10290255 5 g Flacon en verre ambré 5g
10265474 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10022414 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10290255 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC69113DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 14006-32-7
Formule moléculaire C12H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 191.27
Numéro MDL MFCD02946795
Clé InChI IPYDNTFWMDEOBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenyloxan-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydropyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, c-4-phenyl-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyloxan-4-yl methanamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro-4-phenyl, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methylamine, 4-phenyl-tetrahydro-2h-pyran-4-methylamine
CID PubChem 6483779
SMILES NCC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-phenyltetrahydropyran-4-yl)methylamine
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Nom IUPAC (4-phényloxan-4-yl) méthanamine
Poids de la formule 191.27
Pourcentage de pureté 95%