Learn More
4α -Phorbol 12-Myristate 13-Acétate, MP Biomedicals™
Code produit 15937285 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15937285 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15937285 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0218388205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.48€
    199.50€ / 5mg
    Économisez 18.98€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027
Synonyme : 12-myristate 13-acétate de phorbol, 12-O-tétradécanoylphorbol-13-acétate, acétate de tétradécanoylphorbol
Contrôle négatif de l'activation de la protéine kinase C par l'ester de phorbol.
Spécification
CAS 63597-44-4
Quantité 5 mg
Forme physique Solide
Pureté ≥99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • phorbol-1,2-myristate-1,3-acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: phorbol-1,2-myistate-1,3-acetate
Sauf indication contraire, MP Biomedical™ Les produits du promoteur sont uniquement destinés à la recherche ou à une utilisation ultérieure, et non à un usage humain direct.