Learn More
Acide 4-Phthalimidobutyrique, TRC
Code produit 30376896
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30376896 250 mg -
30371305 500 mg 500mg
30388132 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30376896 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD486408250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3130-75-4
Formule moléculaire C12H11NO4
Poids moléculaire (g/mol) 233.22
Synonyme 4-Phthalimidoylbutyric Acid, N-Phthalyl-gamma-aminobutyric Acid, NSC 119133, Phthaloyl gamma-Aminobutyric Acid, gamma-Phthalimidobutyric Acid, 1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-butanoic Acid, 4-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic Acid, 4-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)butyric Acid, 4-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)butanoic Acid, 4-Phthalimidobutanoic Acid
SMILES OC(=O)CCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Phthalimidobutyric Acid
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H11NO4/c14-10(15)6-3-7-13-11(16)8-4-1-2-5-9(8)12(13)17/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,14,15)
Poids de la formule 233.0688