Learn More
4-Picoline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497447 2500 mL 2500mL
11477447 100 mL 100mL
11487447 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11497447 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15595.0F
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 108-89-4 | C6H7N | 93.129 g/mol
4-vinylpyridine is produced from 4-Picoline, also used to produce several catalysts like 4-DMAP.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-vinylpyridine est produite à partir de 4-Picoline, également utilisée pour produire plusieurs catalyseurs comme 4-DMAP.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool et l’éther.
Remarques
Hygroscopique et sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-89-4
Formule moléculaire C6H7N
Poids moléculaire (g/mol) 93.129
Numéro MDL MFCD00006440
Clé InChI FKNQCJSGGFJEIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-picoline, pyridine, 4-methyl, p-picoline, gamma-picoline, p-methylpyridine, 4-methyl-pyridine, gamma-methylpyridine, unii-tjd6v9sso7, .gamma.-picoline, 4-mepy
CID PubChem 7963
ChEBI CHEBI:32547
Nom IUPAC 4-méthylpyridine
SMILES CC1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Picoline
Point de fusion 3°C
Densité 0.957
pH 10 to 11
Point d’ébullition 144°C to 145°C
Point d’éclair 39°C (102°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.505
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN2313
Beilstein 104586
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,7402
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol and ether.
Poids de la formule 93.13
Pourcentage de pureté 98%