Learn More
4-picoline N-oxyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11315079
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11315079 100 g 100g
11305079 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11315079 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17330.22
 Article restreint
Expédition estimée: 27-10-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1003-67-4
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.13
Numéro MDL MFCD00006210
Clé InChI IWYYIZOHWPCALJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-picoline-n-oxide, 4-picoline n-oxide, 4-methylpyridine n-oxide, 4-methylpyridine 1-oxide, pyridine, 4-methyl-, 1-oxide, 4-picoline 1-oxide, 4-picoline, 1-oxide, gamma-picoline n-oxide, gamma-picoline 1-oxide, 4-methylpyridin-1-ium-1-olate
CID PubChem 13857
SMILES CC1=CC=[N+]([O-])C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Picoline N-oxide
Point de fusion 182°C to 185°C
Point d’ébullition 152°C (11 mmHg)
Point d’éclair 149°C (300°F)
Quantité 100 g
Beilstein 106329
Sensibilité Hygroscopic
Nom IUPAC 4-méthylpyridine-1-ium-1-olate
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté 98%