Learn More
4-Picoline-N-oxyde, TRC
Code produit 30411311
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30411311 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30411311 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP47534010G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-10-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Picoline-N-oxide
CAS 1003-67-4
Formule moléculaire C6H7NO
Quantité 10 g
Synonyme 4-Picoline N-Oxide
Formule InChI InChI=1S/C6H7NO/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
SMILES Cc1cc[n+]([O-])cc1
Nom IUPAC 4-méthyl-1-oxidopyridine-1-ium
Poids moléculaire (g/mol) 109.13
Poids de la formule 109.0528