Learn More
4-pipérazine-1-yl-furo[3,2-c]pyridine, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10593303
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10593303 1 g Flacon en verre ambré 1g
10209882 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10593303 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07255DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 81078-84-4
Formule moléculaire C11H13N3O
Poids moléculaire (g/mol) 203.245
Numéro MDL MFCD06411551
Clé InChI LUIZVTKJWSGSPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-piperazin-1-yl furo 3,2-c pyridine, 4-piperazin-1-yl-furo 3,2-c pyridine, 1-furo 3,2-c pyridin-4-yl piperazine, furo 3,2-c pyridine, 4-1-piperazinyl, pubchem17312, d04vxp, 4-piperazinylfurano 3,2-c pyridine, 4-piperazin-1-ylfuro 3,2-c pyridine, 1-4-furo 3,2-c pyridinyl piperazine, 4-1-piperazinyl furo 3,2-c pyridine
CID PubChem 2794808
Nom IUPAC 4-pipérazine-1-ylfuro[3,2-c]pyridine
SMILES C1CN(CCN1)C2=NC=CC3=C2C=CO3
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Piperazin-1-yl-furo[3, 2-c]pyridine
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 203.24
Pourcentage de pureté 95%