Learn More
4-pipéridine-1-ylbenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10622515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10622515 10 g Flacon en verre ambré 10g
10472654 1 g Flacon en verre ambré 1g
10245764 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10622515 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC33916EA
Identifiants chimiques
CAS 1204-85-9
Formule moléculaire C12H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 186.258
Numéro MDL MFCD02575368
Clé InChI ZEPXHFFGXQFUDP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-piperidin-1-yl benzonitrile, 4-1-piperidinyl benzonitrile, 4-piperidin-1-yl-benzonitrile, 4-piperidinobenzonitrile, benzonitrile,4-1-piperidinyl, 4-piperidylbenzenecarbonitrile, acmc-209a7n, 4-piperidin-1-ylbenzenecarbonitrile
CID PubChem 766771
Nom IUPAC 4-pipéridine-1-ylbenzonitrile
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Piperidin-1-ylbenzonitrile
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 186.26
Pourcentage de pureté 97%