Learn More
4-(pipéridine-1-ylméthyl)benzaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10598053
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10598053 250 mg 250mg
10128092 1 g 1g
10245564 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10598053 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC45504CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 471929-86-9
Formule moléculaire C13H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 203.285
Clé InChI WWBOSCKXPMBVLG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 7164649
Nom IUPAC 4-(pipéridine-1-ylméthyl)benzaldéhyde
SMILES C1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Piperidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 250 mg
Synonyme 4-piperidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-1-piperidinylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-1-piperidinylmethyl, 4-piperidylmethyl benzaldehyde, 4-piperidinomethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-piperidinylmethyl
Poids de la formule 203.28
Pourcentage de pureté 95%