Learn More
[4-(pipéridin-1-ylméthyl)phényl]méthanol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10609564
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10609564 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10609564 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC45509DA
 Article restreint
Expédition estimée: 15-10-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau [4-(Piperidin-1-ylmethyl)phenyl]methanol
CAS 91271-62-4
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C13H19NO
Numéro MDL MFCD07772863
Quantité 1 g
Synonyme 4-piperidin-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-piperidylmethyl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol,4-1-piperidinylmethyl, 4-piperidin-1-yl methyl benzyl alcohol, benzenemethanol, 4-1-piperidinylmethyl, 4-piperidin-1-yl methyl phenyl methanol
Clé InChI SQWKPHFBCVNPGU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)CO
Nom IUPAC [4-(pipéridine-1-ylméthyl)phényl]méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 205.301
CID PubChem 7162041
Poids de la formule 205.3
Pourcentage de pureté 95%