Learn More
4-Pipéridineéthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Piperidineethanol |
| CAS | 622-26-4 |
| Formule moléculaire | C7 H15 N O |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 2-(4-Piperidyl)ethanol, 2-(Piperidin-4-yl)-1-ethanol, 2-(Piperidin-4-yl)ethanol, 4-(2-Hydroxyethyl)piperidine, NSC 93818 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H15NO/c9-6-3-7-1-4-8-5-2-7/h7-9H,1-6H2 |
| SMILES | OCCC1CCNCC1 |
| Nom IUPAC | 2-pipéridin-4-yléthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 129.2 |
| Poids de la formule | 129.115 |
Nom du produit
Hittar du en möjlighet till förbättring?