Learn More
4-Pipéridineméthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11384845
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11384845 25 g 25g
11374845 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11384845 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17964.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6457-49-4 | C6H13NO | 115.176 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6457-49-4
Formule moléculaire C6H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 115.176
Numéro MDL MFCD00174228
Clé InChI XBXHCBLBYQEYTI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-piperidinemethanol, 4-hydroxymethyl piperidine, 4-piperidylmethanol, 4-hydroxymethylpiperidine, piperidin-4-yl methanol, piperidin-4-yl-methanol, piperidine-4-methanol, 4-piperidylmethan-1-ol, 4-piperidine methanol, 4-piperidyl carbinol
CID PubChem 420771
Nom IUPAC pipéridine-4-ylméthanol
SMILES C1CNCCC1CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Piperidinemethanol
Point de fusion 57°C to 61°C
Densité 0.997
Point d’ébullition 118°C to 120°C (10 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Amine-like
Quantité 25 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 103071
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 115.18
Pourcentage de pureté 97%