Learn More
4-Pipéridineméthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10220013 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10220013 5 g Flacon en verre 5g
10564673 25 g Flacon en verre 25g
10217033 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10220013 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 380630050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6457-49-4 | C6H13NO | 115.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6457-49-4
Formule moléculaire C6H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 115.17
Numéro MDL MFCD00174228
Clé InChI XBXHCBLBYQEYTI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-piperidinemethanol, 4-hydroxymethyl piperidine, 4-piperidylmethanol, 4-hydroxymethylpiperidine, piperidin-4-yl methanol, piperidin-4-yl-methanol, piperidine-4-methanol, 4-piperidylmethan-1-ol, 4-piperidine methanol, 4-piperidyl carbinol
CID PubChem 420771
Nom IUPAC pipéridine-4-ylméthanol
SMILES C1CNCCC1CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Piperidinemethanol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 57.0°C to 61.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 118.0°C to 120.0°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 115.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline, morceaux et/ou solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-piperidylmethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.