Learn More
4-Pipéridineméthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Piperidinemethanol |
| CAS | 6457-49-4 |
| Formule moléculaire | C6H13NO |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | (4-Piperidinyl)methanol, (4-Piperidyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)piperidine, 4-Piperidine-1-methanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H13NO/c8-5-6-1-3-7-4-2-6/h6-8H,1-5H2 |
| SMILES | OCC1CCNCC1 |
| Nom IUPAC | pipéridine-4-ylméthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 115.17 |
| Poids de la formule | 115.0997 |