Learn More
4-pipéridinoaniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10782073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10782073 10 g Flacon en verre ambré 10g
10171102 1 g Flacon en verre ambré 1g
10536884 25 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10782073 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB05830EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 2359-60-6
Formule moléculaire C11H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 176.263
Numéro MDL MFCD00051688
Clé InChI TVOSOIXYPHKEAR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-piperidinoaniline, 4-piperidin-1-yl-phenylamine, 4-piperidin-1-yl aniline, 4-1-piperidinyl aniline, 1-4-aminophenyl piperidine, benzenamine, 4-1-piperidinyl, n-4-aminophenyl piperidine, 4-1-piperidyl aniline, 4-1-piperidino aniline, 4-piperidylphenylamine
CID PubChem 413501
Nom IUPAC 4-pipéridine-1-ylaniline
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Piperidinoaniline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 176.26
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(1-Piperidinyl)aniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(1-Piperidinyl)aniline