Learn More
Acide 4-pipéridinobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10138142
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10138142 250 mg 250mg
10026112 1 g 1g
10168794 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10138142 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC33901CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 22090-24-0
Formule moléculaire C12H14NO2
Poids moléculaire (g/mol) 204.25
Numéro MDL MFCD00587602
Clé InChI DGJNUESQBVPXAY-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 764599
Nom IUPAC Acide 4-pipéridine-1-ylbenzoïque
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Piperidinobenzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 4-piperidin-1-yl-benzoic acid, 4-piperidin-1-yl benzoic acid, 4-piperidinobenzoic acid, 4-piperidinobenzenecarboxylic acid, benzoic acid, 4-1-piperidinyl, 1-4-carboxyphenyl piperidine, 4-1-piperidinyl benzoic acid, benzoic acid,4-1-piperidinyl, 4-piperidylbenzoic acid, cambridge id 5267560
Poids de la formule 205.26
Pourcentage de pureté 97%