Learn More
4Acide-(pipéridinométhyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10760564
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10760564 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10026202 1 g Flacon en verre ambré 1g
10516524 10 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10760564 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC45501CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 159691-33-5
Formule moléculaire C13H17NO2
Poids moléculaire (g/mol) 219.284
Clé InChI RNCCMTVMMFUIKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-piperidin-1-ylmethyl benzoic acid, 4-piperidin-1-ylmethyl-benzoic acid, benzoic acid,4-1-piperidinylmethyl, 4-piperidylmethyl benzoic acid, 4-piperidinomethyl benzoic acid, 4-piperidin-1-yl methyl benzoic acid
CID PubChem 1092975
Nom IUPAC Acide 4-(pipéridine-1-ylméthyl)benzoïque
SMILES C1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Piperidinomethyl)benzoic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 219.28
Pourcentage de pureté 97%