Learn More
(4-Piperidinophényl)méthylamine 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10286242
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10286242 1 g Flacon en verre ambré 1g
10194144 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10286242 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC33913DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 214759-73-6
Formule moléculaire C12H18N2
Poids moléculaire (g/mol) 190.29
Numéro MDL MFCD06659080
Clé InChI WROBJEHXMLQDQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-piperidinophenyl methylamine, 4-piperidin-1-yl phenyl methanamine, 4-piperidinobenzylamine, 4-piperidin-1-yl-benzylamine, 1-4-piperidin-1-yl phenyl methanamine, 4-piperidin-1yl benzylamine, 4-piperidin-1ylphenyl methylamine, 4-piperidylphenyl methylamine, 4-1-piperidyl phenyl methanamine
CID PubChem 2795551
Nom IUPAC (4-pipéridine-1-ylphényl)méthanamine
SMILES NCC1=CC=C(C=C1)N1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Piperidinophenyl)methylamine
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 190.29
Pourcentage de pureté 97%