Learn More
4-(Pipéridinosulfonyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10541513
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10541513 10 g 10g
10305402 1 g 1g
10361815 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10541513 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00817EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 6336-68-1
Formule moléculaire C11H16N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 240.32
Numéro MDL MFCD00276969
Clé InChI ZTTBIWZAAMPNBE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-piperidin-1-ylsulfonyl aniline, 4-1-piperidinylsulfonyl aniline, 4-piperidine-1-sulfonyl aniline, 4-piperidinosulfonyl aniline, 4-piperidine-1-sulfonyl-phenylamine, 4-piperidylsulfonyl phenylamine, maybridge1_000153, cambridge id 5358277, acmc-1bh47, p-piperidinylsulfonyl phenylamine
CID PubChem 236648
Nom IUPAC 4-(piperidine-1-sulfonyl)aniline
SMILES NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Piperidinosulfonyl)aniline
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 240.33
Pourcentage de pureté 97%