Learn More
4-pipéridone éthylène cétal, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409613
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11409613 10 g 10g
11419613 50 g 50g
11429613 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11409613 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12419.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 177-11-7 | C7H14NO2 | 144.19 g/mol
4-Piperidone ethylene ketal is used in the synthesis of 1,4-dioxa-8-azaspiro [4,5] deca spirocyclotriphosphazenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cétal dʼéthylène 4-pipéridone est utilisé dans la synthèse de 1,4-dioxa-8-azaspiro [4,5] deca spirocyclotriphosphazènes.
Solubilité
Soluble dans lʼeau (Partiellement miscible).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 177-11-7
Formule moléculaire C7H14NO2
Poids moléculaire (g/mol) 144.19
Numéro MDL MFCD00005976
Clé InChI KPKNTUUIEVXMOH-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 1,4-dioxa-8-azaspiro 4.5 decane, 4-piperidone ethylene ketal, 4-piperidinone ethyl ketal, 4-piperidone-ethylene ketal, 4-piperidone ethylene acetal, 1,4-dioxa-8-azaspiro 4,5 decane, 4-piperidoneethyleneketal, piperidone-4-ethyleneketal, 1,4-dioxa-8-aza-spiro 4.5 decane
CID PubChem 67435
SMILES C1COC2(CC[NH2+]CC2)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Piperidone ethylene ketal
Densité 1.117
Point d’ébullition 99°C to 101°C (14 mmHg)
Point d’éclair 81°C (177°F)
Indice de réfraction 1.4819
Quantité 10 g
Beilstein 506799
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (Partly miscible).
Nom IUPAC 1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-ium
Poids de la formule 143.19
Pourcentage de pureté ≥98%