Learn More
Gilac™ Chariot à 4 roues pivotantes
Code produit 17968491
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Logement de roue en acier
Logement de roue en acier inoxydable
Steel Wheel Housing, 2 Brakes
Couleur:
Bleu
Jaune
Noir
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Couleur Conditionnement
17968491 Logement de roue en acier inoxydable Noir 1 pièce
17908511 Logement de roue en acier Jaune 1 pièce
17908401 Logement de roue en acier Noir 1 pièce
17908791 Logement de roue en acier Bleu 1 pièce
17988391 Steel Wheel Housing, 2 Brakes Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17968491 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G170143
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.94€
    168.77€ / 1 pièces
    Économisez 94.17€
    35% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Le chariot à 4 roues pivotantes bénéficie d'une excellente stabilité et d'une grande maniabilité grâce à ses 4 roues motrices montées sur roulements à billes.
  • Chariot universel sur roues.
  • Excellente stabilité et grande maniabilité grâce à ses 4 roues motrices montées sur roulements à billes.
  • Capacité de charge de 250 kg.
  • Qualité exceptionnelle, surpassant les normes habituelles du secteur.
  • Socle en ABS injecté avec cadre solide garantissant une durabilité inégalée.
  • Roues en PP noir de 100 mm de diamètre.
  • Barre de traction amovible GILAC disponible (en option).
  • Compatible avec tous les conteneurs et caisses GILAC 600 x 400 et 400 x 300 mm.
  • Dolly également disponible en ABS-PC noir (G170144).
  • Chape en acier inoxydable recommandée en milieu humide (aucun dommage aux roulements même en présence d'eau).
Specifications
Type Chariot
Capacité Conteneurs et boîtes
Capacité de charge (impériale) 551 lb.
Capacité de charge (métrique) 250 kg
Matériau Plastique ABS, acier chromé
Diamètre de roulette (métrique) 100 mm
Couleur Noir
Comprend Logement de roue en acier inoxydable