Learn More
Gilac™ Chariot à 4 roues pivotantes
Code produit 30245714
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Plastique ABS, acier chromé
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
30245714 Plastique ABS, acier chromé 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30245714 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G170109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.33€
    67.87€ / 1 pièces
    Économisez 50.46€
    42% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Chariot universel sur roues. Excellente stabilité et grande maniabilité grâce à ses 4 roues motrices montées sur roulements à billes.
  • Excellente stabilité et grande maniabilité grâce à ses 4 roues motrices montées sur roulements à billes
  • capacité de charge de 250 kg
  • Qualité exceptionnelle, surpassant les normes habituelles du secteur
  • Socle en ABS injecté avec cadre solide garantissant une durabilité inégalée
  • Roues en PP noir de 100 mm
  • Barre de traction amovible GILAC disponible (en option)
  • Compatible avec tous les conteneurs et caisses GILAC de 600 x 400 mm et 400 x 300 mm
  • Dolly également disponible en ABS-PC noir
Spécification
Type Chariot
Capacité Chariot
Matériau Plastique ABS, acier chromé