Learn More
Labconco Rotor pour microplaques à 4 emplacements - CentriVap Pro
Code produit 30533405 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau (revêtement):
PTFE
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau (revêtement) Conditionnement
30533405 PTFE 1 pièce
30533406 - 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30533405 Fournisseur Labconco Code fournisseur 7555801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2155.00€
    2052.91€ / 1 pièces
    Économisez 102.09€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-01-2027
Rotors à utiliser avec Labconco™ CentriVap™ Concentrateurs sous vide professionnels. Options disponibles : acier inoxydable et revêtement PTFE.
  • Compatible avec CentriVap Concentrateurs sous vide professionnels
  • matériau en acier inoxydable
  • Revêtement PTFE en option
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Type Rotor
Matériau (revêtement) PTFE
Système de rotor CentriVap Pro
Dimensions (L x l x H) 25,4 x 15,75 x 7,62 cm (10 x 6,2 x 3 in)