Learn More
Labconco Collecteur à 4 ports pour lyophiliseur de la série CT
Code produit 31703094 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
31703094 -50°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31703094 Fournisseur Labconco Code fournisseur 7232800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00€
    931.23€ / 1 pièces
    Économisez 248.77€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-01-2027
Le collecteur permet une connexion facile pour les adaptateurs et les flasques.
  • Collecteur avec quatre vannes en néoprène avec des boutons en plastique pouvant accueillir les deux 1/2 in. et 3/4 de pouce. Des adaptateurs pour la connexion de la flasque. Pour utilisation avec Labconco les lyophiliseurs de la série CT.
Spécification
Type Collecteur de séchage
Nbre d’étagères 0
Plage de températures (métrique) -50°C
Matériau Acier inoxydable
Type de bouchon Tous sauf l’Amérique du Nord
Tension 0/1 V