Learn More
Labconco™ Collecteur 4 ports ; pour lyophilisateurs FreeZone
Code produit 15723549 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Congélateurs à sec FreeZone™ 1l, 2,5l, 4,5l, 6l, 8l, 12l ou 18l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15723549 Congélateurs à sec FreeZone™ 1l, 2,5l, 4,5l, 6l, 8l, 12l ou 18l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15723549 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7201700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1455.00€
    1125.24€ / 1 pièces
    Économisez 329.76€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Le collecteur en acier inox à utiliser avec les lyophilisateurs FreeZone™ comprend des soupapes en néoprène avec des boutons en plastique.
Collecteur à 4 ports
  • Collecteur en acier inox de type 304
  • 4 soupapes en néoprène avec boutons en plastique pour adaptateurs 1/2 po et 3/4 po
  • Pour lyophilisateurs FreeZone 1 L, 2,5 L, 4,5 L, 6 L, 8 L, 12 L, ou 18 L
  • Le lyophilisateur, la verrerie et les adaptateurs sont requis (non inclus)
  • Comprend une broche de verrouillage
Spécification
Type Collecteur de séchage
Nbre d’étagères 0
Matériau Acier inoxydable (304)
Nbre de ports 4
À utiliser avec (équipement) Congélateurs à sec FreeZone™ 1l, 2,5l, 4,5l, 6l, 8l, 12l ou 18l
Comprend 4 soupapes en néoprène avec boutons en plastique moulés et 1 goupille de verrouillage
Largeur (impériale) 8.6 in
Hauteur (impériale) 11,2 in
Longueur (impériale) 8,6 in
Poids à l’expédition (impériale) 5,5 lb
Poids (impériale) 4 lb