Learn More
4-prop-2-ynyl-thiomorpholine 1,1-dioxyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10758764
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10758764 1 g Flacon en verre ambré -
10391663 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10603055 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10758764 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur DFP00032DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 10442-03-2
Formule moléculaire C7H11NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 173.23
Clé InChI CZBZIZOYSYHBNM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2777265
Nom IUPAC 4-prop-2-ynyle-1,4-thiazinane1,1-dioxyde
SMILES C#CCN1CCS(=O)(=O)CC1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(Prop-2-ynyl)thiomorpholine 1, 1-dioxide
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 4-propargylthiomorpholine 1,1-dioxide, 4-prop-2-yn-1-yl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-2-propynyl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-propargyl thiomorpholine-1,1-dioxide, 4-propargylthiomorpholine1,1-dioxide, thiomorpholine, 4-2-propyn-1-yl-, 1,1-dioxide, 4-prop-2-yn-1-yl-1??-thiomorpholine-1,1-dione, acmc-1byom, 4-propargylthiomorpholine-1,1-dioxide, 4-propargyl-thiomorpholine-1,1-dioxide
Poids de la formule 173.23
Pourcentage de pureté 97%