Learn More
4-propoxybenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10752463
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10752463 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10752463 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB09860DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Propoxybenzonitrile
CAS 60758-84-1
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H11NO
Formule linéaire CH3(CH2)2OC6H4CN
Numéro MDL MFCD00173874
Quantité 1 g
Synonyme 4-propoxy-benzonitrile, 4-propoxybenzenecarbonitrile, 4-n-propoxybenzonitrile, benzonitrile, 4-propoxy
Clé InChI VYOPNUZYNSNYRA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCOC1=CC=C(C=C1)C#N
Nom IUPAC 4-propoxybenzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 161.204
CID PubChem 322939
Poids de la formule 161.2
Pourcentage de pureté 97%