Learn More
4-Propoxyphénol, TRC
Code produit 30413384
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30413384 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30413384 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP8392402.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Propoxyphenol
CAS 18979-50-5
Formule moléculaire C9H12O2
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C9H12O2/c1-2-7-11-9-5-3-8(10)4-6-9/h3-6,10H,2,7H2,1H3
SMILES CCCOC1=CC=C(C=C1)O
Nom IUPAC 4-Propoxyphénol
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Poids de la formule 152.0837