Learn More
Acide 4-propylbenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10745843 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10745843 1 g Flacon en verre 1g
10647831 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10745843 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 305960010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 2438-05-3
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.2
Numéro MDL MFCD00013996
Clé InChI ATZHGRNFEFVDDJ-UHFFFAOYSA-M
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Propylbenzoic acid
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 140.0°C to 144.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2C6H4CO2H
Quantité 1 g
Synonyme 4-n-propylbenzoic acid, benzoic acid, 4-propyl, 4-propyl-benzoic acid, p-n-propyl benzoic acid, p-propylbenzoic acid, unii-3p1v85e45o, 4-propylbenzoicacid, p-propyl benzoic acid, 4-propylbenzolic acid, pubchem1348
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide4-propylbenzoïque
CID PubChem 137601
Poids de la formule 164.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Aiguilles ou poudre cristalline