Learn More
Ester pinacolique de l'acide 4-pyrazoleboronique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Pyrazoleboronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 269410-08-4 |
| Formule moléculaire | C9H15BN2O2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | (1H-Pyrazol-4-yl)boronic acid pinacol ester, 1H-Pyrazole-4-boronic Acid Pinacol Ester, 2-(1H-Pyrazol-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1H-pyrazol-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1H-pyrazol-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, Pyrazol-4-ylboronic Acid Pinacol Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H15BN2O2/c1-8(2)9(3,4)14-10(13-8)7-5-11-12-6-7/h5-6H,1-4H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cn[nH]c2 |
| Nom IUPAC | 4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 194.04 |
| Poids de la formule | 194.1227 |