Learn More
Acide 4-(pyrid-2-yloxy)benzoïque, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10748845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10748845 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10083983 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10748845 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC48901CB
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 51363-00-9
Formule moléculaire C12H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 215.21
Numéro MDL MFCD08435897
Clé InChI GKSKQZLHPWBLJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pyrid-2-yloxy benzoic acid, 4-pyridin-2-yloxy benzoic acid, 4-2-pyridyloxy benzoic acid, 4-pyridin-2-yloxy-benzoic acid, 4-pyridin-2-yl oxy benzoic acid
CID PubChem 22262052
Nom IUPAC Acide 4-pyridine-2-yloxybenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=N2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Pyrid-2-yloxy)benzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 215.21
Pourcentage de pureté 97%