Learn More
Acide 4-pyridazinecarboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10284614 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10284614 5 g 5g
10143044 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10284614 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 399630050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 50681-25-9 | C5H4N2O2 | 124.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50681-25-9
Formule moléculaire C5H4N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.1
Clé InChI JUSIWJONLKBPDU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pyridazinecarboxylic acid, 4-carboxypyridazine, 4-pyridazinecarboxylicacid, pubchem9501, acmc-1alr8, pyridazin-4-carboxylic acid, 4-pyridazine-carboxylic acid, ksc269i2f, pyridazin-4-yl formate, 1,2-diazine-4-carboxylic acid
CID PubChem 2761046
Nom IUPAC Acide pyridazine-4-carboxylique
SMILES C1=CN=NC=C1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Pyridazinecarboxylic acid
Point de fusion 244.2°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 124.1
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Pyridazinecarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.