Learn More
Hydroiodure 4-pyridin-2-ylpipérazine-1-carboximidamide, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10483773
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10483773 1 g Flacon en verre ambré
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10483773 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07660DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Pyridin-2-ylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide
CAS 849776-32-5
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H17N5O4S
Numéro MDL MFCD06797506,MFCD08131793
Quantité 1 g
Synonyme 4-pyridin-2-yl piperazine-1-carboximidamide hydroiodide, 4-pyridin-2-ylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide, 4-pyridin-2-yl piperazine-1-carboximidamide-hydrogen iodide 1/1
Clé InChI BBOQSRULQDVQIR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O.NC(=N)N1CCN(CC1)C1=CC=CC=N1
Nom IUPAC 4-(pyridin-2-yl)piperazine-1-carboximidamide; sulfuric acid
Poids moléculaire (g/mol) 303.34
CID PubChem 75539458
Poids de la formule 333.17
Pourcentage de pureté 97%