Learn More
4-pyridine-3-ylaniline, Thermo Scientific™
Code produit 10381393
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10381393 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10625353 1 g Flacon en verre ambré -
10193674 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10381393 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC40014CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 82261-42-5
Formule moléculaire C11H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 170.215
Clé InChI DKFDPLVNPGJNDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-3-pyridyl aniline, 4-pyridin-3-yl aniline, 4-pyridin-3-yl-phenylamine, 4-3-pyridinyl aniline, 3-4-aminophenyl pyridine, benzenamine, 4-3-pyridinyl, 2-pyridyl-4-aniline, 4-pyridin-3-yl-phenylamine 2hcl salt, 4-3-pyridyl phenylamine, 3-p-aminophenyl pyridine
CID PubChem 459522
Nom IUPAC 4-pyridine-3-ylaniline
SMILES C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Pyridin-3-ylaniline
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 170.21
Pourcentage de pureté 95%